Barium bromid, vannfri 99%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
315380500 315382500
ACRO315380500EA 1225 NOK
ACRO315380500 ACRO315382500
Barium bromid, vannfri 99%, ren
Barium bromid
Formel: BaBr₂
MW: 297,14 g/mol
Kokepunkt: 1835 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 850 °C
Tetthet: 4,78 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003444
CAS-nummer: 10553-31-8
EINECS: 234-140-0
FN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,00995
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %