Bariumkarbonat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
MQ300
1.01714.1000 1.01714.9025
1.01714.1000EA 2220 NOK
1.01714.1000 1.01714.9025
Bariumkarbonat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Bariumkarbonat
Formel: BaCO₃
MW: 197.34 g/mol
Smeltepunkt: 1350
Tetthet: 3.89 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003448
CAS-nummer: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
FN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Indeks: 13,00972
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.02 g/l (20 °C)
Melting Point 1450 °C (decomposition)
Molar Mass 197.34 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Density 4.43 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (0.016 g/l, H2O, 16 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials