Kalsiumkarbonat, vannfri, Reagent Grade
Leverandør: VWR Chemicals
0179-1KGEA 3900 NOK
0179-1KG 0179-500G
Kalsiumkarbonat, vannfri, Reagent Grade
Kalsiumkarbonat
Formel: CaCO₃
Smeltepunkt: 825 °C
Tetthet: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010906
CAS-nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Indeks: 13,01658
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Arsenic ≤0.0003%
Fluoride ≤0.005%
Heavy Metals ≤0.003%
Lead ≤0.001%
Loss on Drying ≤2.0%
Magnesium and Alkali Salts ≤1.0%
Purity >98%