Kalsiumkarbonat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02066.0250 1.02066.1000 1.02066.9050
1.02066.0250EA 679 NOK
1.02066.0250 1.02066.1000 1.02066.9050
Kalsiumkarbonat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Kalsiumkarbonat
Formel: CaCO₃
Smeltepunkt: 825 °C
Tetthet: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010906
CAS-nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Indeks: 13,01658
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point 825 °C (decomposition)
Molar Mass 100.09 g/mol
Bulk Density 400 - 1400 kg/m3
pH 9.5 - 10.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)