Kalsiumfluorid, vannfri 99%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
218250100 218251000 218255000
ACRO218250100EA 325 NOK
ACRO218250100 ACRO218251000 ACRO218255000
Kalsiumfluorid, vannfri 99%, ren
Calcium fluoride
Formel: CaF₂
MW: 78,07 g/mol
Kokepunkt: 2500 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 1402 °C
Tetthet: 3,18 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010907
CAS-nummer: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Indeks: 13,01669
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥98.5 % (CaF2)