Kalsiumoksid ≥92%, pulver, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
22645.360EA 3825 NOK
22645.360 22645.260
Kalsiumoksid ≥92%, pulver, TECHNICAL
Kalsiumoksid
Formel: CaO
MW: 56,08 g/mol
Kokepunkt: 2850 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2580 °C
Tetthet: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010911
CAS-nummer: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
FN: 1910
ADR: ,
Merck Indeks: 13,01691
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 92 %