Magnesiumoksid analytisk reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Synonymer: Magnesia usta
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05865.0100 1.05865.0500 1.05865.9025
1.05865.0100EA 1950 NOK
1.05865.0100 1.05865.0500 1.05865.9025
Magnesiumoksid analytisk reagens, Supelco®
Magnesiumoksid
Formel: MgO
MW: 40,3 g/mol
Kokepunkt: 3600 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2800 °C
Tetthet: 3,58 g/cm³ (25 °C)
MDL nummer: MFCD00011109
CAS-nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Indeks: 13,05700
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 2800 °C
Molar Mass 40.3 g/mol
Bulk Density 100 kg/m3
Boiling Point 3600 °C (1000 hPa)
Density 3.58 g/cm3 (25 °C)
pH 10.3 (H2O, 20 °C) (saturated solution)