Magnesiumoksid light ≥97%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Magnesia usta
25054.298EA 775 NOK
25054.298 25054.367
Magnesiumoksid light ≥97%, TECHNICAL
Magnesiumoksid
Formel: MgO
MW: 40,3 g/mol
Kokepunkt: 3600 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2800 °C
Tetthet: 3,58 g/cm³ (25 °C)
MDL nummer: MFCD00011109
CAS-nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on calcinated product) Min. 97 %
Loss on ignition Max. 8 %
Silica Max. 1.5 %