Magnesiumhydroksid 95%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
315725000 315720025 315720250
ACRO315725000EA 715 NOK
ACRO315725000 ACRO315720025 ACRO315720250
Magnesiumhydroksid 95%, ren
Magnesiumhydroksid
Formel: Mg(OH)₂
MW: 58,32 g/mol
Smeltepunkt: 350 °C (dec.)
Tetthet: 2,3261 to 2.3631 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011104
CAS-nummer: 1309-42-8
EINECS: 215-170-3
Merck Indeks: 13,05693
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥94 %