Bariumsulfat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
21766.292EA 1075 NOK
21766.292 21766.463
Bariumsulfat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Barium sulphate
Formel: BaSO₄
MW: 233,39 g/mol
Kokepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1345 °C
Tetthet: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003455
CAS-nummer: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Indeks: 13,00997
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm