Kalsiumsulfat, vannfri 99%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
217521000 217520025 217520100 217525000
ACRO217521000EA 505 NOK
ACRO217521000 ACRO217520025 ACRO217520100 ACRO217525000
Kalsiumsulfat, vannfri 99%, ren
Calcium sulphate
Formel: CaO₄S
MW: 136,14 g/mol
Smeltepunkt: 1450 °C (dec.)
Tetthet: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149624
CAS-nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Indeks: 13,01711
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white Crystalline powder
Assay ≥98.5 %