Magnesiumsulfat ≥95%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
25162.361EA 5975 NOK
25162.361 25162.465
Magnesiumsulfat ≥95%, TECHNICAL
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
MW: 120,37 g/mol
Smeltepunkt: 1127 °C
Tetthet: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011110
CAS-nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Indeks: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 95 %