Aluminum bromid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Aluminum bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01068.0100 8.01068.0025 8.01068.2500
8.01068.0100EA 1840 NOK
8.01068.0100 8.01068.0025 8.01068.2500
Aluminum bromid for syntese, Sigma-Aldrich®
Aluminum bromid
Formel: AlBr₃
MW: 266,69 g/mol
Kokepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 97 °C
Tetthet: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003421
CAS-nummer: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
FN: 1725
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,00330
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 97 °C
Molar Mass 266.69 g/mol
Boiling Point 250 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (81 °C)
Density 3.2 g/cm3 (20 °C)