Boron tribromide 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
365210250 365211000 365215000
ACRO365210250EA 840 NOK
ACRO365210250 ACRO365211000 ACRO365215000
Boron tribromide 99+%
Boron tribromide
Formel: BBr₃
MW: 250,52 g/mol
Kokepunkt: 91,2 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –46 °C
Tetthet: 2,65 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011312
CAS-nummer: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
FN: 2692
ADR: 8,I
Merck Indeks: 13,01337
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear amber Liquid
Titration ≥99.0 %
Sulfur (S) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Impurity ≤0.2 % Free bromine (Br2)