Aluminiumoksid, Patinal®
Leverandør: Merck
1.01058.1000 1.01058.0100
1.01058.1000EA 0 NOK
1.01058.1000 1.01058.0100
Aluminiumoksid, Patinal®
Aluminium oxide
Formel: Al₂O₃
Kokepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2045 °C
Tetthet: 3,94 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00003424
CAS-nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Indeks: 13,00355