Indium(III)oksid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12201.0010 1.12201.0005
1.12201.0010EA 1600 NOK
1.12201.0010 1.12201.0005
Indium(III)oksid, Sigma-Aldrich®
Indium(III)oksid
Formel: In₂O₃
Smeltepunkt: 715,05 °C
Tetthet: 7,18 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00011060
CAS-nummer: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Indeks: 12,04984
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 2000 °C
Molar Mass 277.64 g/mol
Density 7.18 g/cm3 (20 °C)