Triisopropyl borate 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Tri-i-propylborate
188740800 188747500
ACRO188740800EA 875 NOK
ACRO188740800 ACRO188747500
Triisopropyl borate 98+%
Triisopropyl borate
Formel: C₉H₂₁BO₃
MW: 188,07 g/mol
Kokepunkt: 139 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –59 °C
Tetthet: 0,814 g/cm³
Flash punkt: 17 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008872
CAS-nummer: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
FN: 2616
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3755 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %