Triisopropyl borate for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Tri-i-propylborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41264.0100 8.41264.0500 8.41264.0050 8.41264.9047
8.41264.0100EA 492 NOK
8.41264.0100 8.41264.0500 8.41264.0050 8.41264.9047
Triisopropyl borate for syntese, Sigma-Aldrich®
Triisopropyl borate
Formel: C₉H₂₁BO₃
MW: 188,07 g/mol
Kokepunkt: 139 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –59 °C
Tetthet: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008872
CAS-nummer: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
FN: 2616
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point -59 °C
Molar Mass 188.07 g/mol
Boiling Point 139 - 141 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 75 hPa (100 °C)
Flash Point 25.5 °C
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid