Triethyl borate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
139582500 139580010
ACRO139582500EA 1350 NOK
ACRO139582500 ACRO139580010
Triethyl borate 97%
Triethyl borate
Formel: C₆H₁₅BO₃
MW: 145,99 g/mol
Kokepunkt: 117…118 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –84,5 °C
Tetthet: 0,858 g/cm³
Flash punkt: 11 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012846
CAS-nummer: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
FN: 1176
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %