Bly(II)nitrat 99.999% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Lead dinitrate
193320100 193320500
ACRO193320100EA 1275 NOK
ACRO193320100 ACRO193320500
Bly(II)nitrat 99.999% (trace metals basis)
Bly(II)nitrat
Formel: Pb(NO₃)₂
MW: 331,21 g/mol
Smeltepunkt: 470 °C (dec.)
Tetthet: 4,53 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011153
CAS-nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
FN: 1469
ADR: 5.1,II
Merck Indeks: 13,05432
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline solid
Total trace metal impurities ≤0.001 %