Bly(II)oksid 99.7%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Lead monoxide
199340010 199340025
ACRO199340010EA 1050 NOK
ACRO199340010 ACRO199340025
Bly(II)oksid 99.7%
Bly(II)oksid
Formel: PbO
MW: 223,2 g/mol
Kokepunkt: 1470 °C
Smeltepunkt: 886 °C
Tetthet: 9,5 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011164
CAS-nummer: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,05431
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Powder
Titration Complexometric ≥99.6 %
Loss on drying ≤0.1 % (105°C)
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤0.01 %
Silicon (Si) ≤20 ppm
Lead oxide (Pb3O4) ≤0.02 %