Bly(II)oksid 99.9+% (trace metals basis), pulver < 10 µm
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Lead monoxide
315855000 315850025 315851000
ACRO315855000EA 1400 NOK
ACRO315855000 ACRO315850025 ACRO315851000
Bly(II)oksid 99.9+% (trace metals basis), pulver < 10 µm
Bly(II)oksid
Formel: PbO
MW: 223,2 g/mol
Kokepunkt: 1470 °C
Smeltepunkt: 886 °C
Tetthet: 4,53 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011164
CAS-nummer: 1317-36-8
EINECS: 233-245-9
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,05432
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to light orange Powder
Average particle size ≤10 µm
Total trace metal impurities ≤1000.0 ppm