Tinn (II) fluorid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Tin difluoride
308501000 308500050 308505000
ACRO308501000EA 1200 NOK
ACRO308501000 ACRO308500050 ACRO308505000
Tinn (II) fluorid 99%
Tinn (II) fluorid
Formel: SnF₂
MW: 156,71 g/mol
Kokepunkt: 850 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 215 °C
Tetthet: 4,57 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00042540
CAS-nummer: 7783-47-3
EINECS: 231-999-3
FN: 2923
ADR: 8,III
Merck Indeks: 12,08940
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder or crystals
Gravimetry ≥98.5 % (ex Sn)