Bly(II,IV)oksid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonymer:
Minium, Orange lead
221111000
221115000
221110051
ACRO221111000EA
375
NOK
ACRO221111000
ACRO221115000
ACRO221110051
Bly(II,IV)oksid 98%
Bly(II,IV)oksid
Formel:
Pb₃O₄ MW: 685,6 g/mol Kokepunkt: 2682 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 500 °C (dec.) Tetthet: 9,1 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00078491 CAS-nummer: 1314-41-6 EINECS: 215-235-6 FN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Indeks: 12,05449 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Orange Powder |
Assay | ≥97.5 % (PB3O4) |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Copper (Cu) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤100 ppm |
Manganese (Mn) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤100 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |
Zinc (Zn) | ≤50 ppm |