Bly(II,IV)oksid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Minium, Orange lead
221111000 221115000 221110051
ACRO221111000EA 375 NOK
ACRO221111000 ACRO221115000 ACRO221110051
Bly(II,IV)oksid 98%
Bly(II,IV)oksid
Formel: Pb₃O₄
MW: 685,6 g/mol
Kokepunkt: 2682 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 500 °C (dec.)
Tetthet: 9,1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00078491
CAS-nummer: 1314-41-6
EINECS: 215-235-6
FN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,05449
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange Powder
Assay ≥97.5 % (PB3O4)
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Manganese (Mn) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm