Bly(IV)oksid 97+%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Lead dioxide
217530050 217531000 217535000 217530025
ACRO217530050EA 735 NOK
ACRO217530050 ACRO217531000 ACRO217535000 ACRO217530025
Bly(IV)oksid 97+%, extra pure
Bly(IV)oksid
Formel: O₂Pb
MW: 239,2 g/mol
Smeltepunkt: 290 °C (dec.)
Tetthet: 9,4 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011165
CAS-nummer: 1309-60-0
EINECS: 215-174-5
FN: 1872
ADR: 5.1,III
Merck Indeks: 12,05424
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Brown to black Powder
Titration with Na2S2O3 ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Zinc (Zn) ≤0.005 %