Germanium(IV)oksid 99.999% (trace metals basis), Electronic Grade
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Germanium dioxide
190000100 190000500 190002500
ACRO190000100EA 1875 NOK
ACRO190000100 ACRO190000500 ACRO190002500
Germanium(IV)oksid 99.999% (trace metals basis), Electronic Grade
Germanium(IV)oksid
Formel: GeO₂
MW: 104,61 g/mol
Smeltepunkt: 1115 °C
Tetthet: 3,64 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011030
CAS-nummer: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Merck Indeks: 12,04417
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm