Tinn(IV)oksid 99.9% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
223681000 223685000
ACRO223681000EA 980 NOK
ACRO223681000 ACRO223685000
Tinn(IV)oksid 99.9% (trace metals basis)
Tinn(IV)oksid
Formel: O₂Sn
MW: 150,71 g/mol
Kokepunkt: ∼2500 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1624,85 °C
Tetthet: 6,95 g/cm³
MDL nummer: MFCD00011244
CAS-nummer: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Indeks: 14,08778
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %