Tinn(IV)oksid ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer:
Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
12283.22
12283.36
12283.A3
12283.22EA
675
NOK
12283.22
12283.36
12283.A3
Tinn(IV)oksid ≥99.9% (metals basis)
Tinn(IV)oksid
Purity: 99.9%
CAS No.: 18282-10-5
Molecular Formula: O2Sn
Formula Weight: 150.69
Physical Form:
Formel:
O₂Sn MW: 150,71 g/mol Kokepunkt: 1800…1900 °C (subl.) Smeltepunkt: 1630 °C Tetthet: 6,95 Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00011244 CAS-nummer: 18282-10-5 EINECS: 242-159-0 Merck Indeks: 14,8778 |