Tinn(IV)oksid, Supelco®
Leverandør: Merck
Synonymer: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07818.0250 1.07818.9025
1.07818.0250EA 1310 NOK
1.07818.0250 1.07818.9025
Tinn(IV)oksid, Supelco®
Tinn(IV)oksid
Formel: O₂Sn
MW: 150,71 g/mol
Kokepunkt: ∼2500 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1624,85 °C
Tetthet: 6,95 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00011244
CAS-nummer: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Indeks: 14,08778
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 1630 °C
Molar Mass 150.69 g/mol
Bulk Density 500 - 600 kg/m3
Boiling Point 1800 - 1900 °C (sublimed)
Density 6.95 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)