Tetraetoksysilan 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Tetraethoxysilane
157810010 157811000 157812500 157810025 157810100
ACRO157810010EA 1300 NOK
ACRO157810010 ACRO157811000 ACRO157812500 ACRO157810025 ACRO157810100
Tetraetoksysilan 98%
Tetraetoksysilan
Formel: Si(OC₂H₅)₄
MW: 208,33 g/mol
Kokepunkt: 166…169 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –77 °C
Tetthet: 0,94 g/cm³
Flash punkt: 45 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009062
CAS-nummer: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
FN: 1292
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,03882
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % Ethanol
Color scale ≤20 APHA