Tetraetoksysilan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: Tetraethoxysilane
24004.290EA 1100 NOK
24004.290 24004.360
Tetraetoksysilan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Tetraetoksysilan
Formel: Si(OC₂H₅)₄
MW: 208,33 g/mol
Kokepunkt: 168 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –85,5 °C
Tetthet: 0,933 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 38 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009062
CAS-nummer: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
FN: 1292
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,03882
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Density (20/4) 0.930 - 0.940
Cl (Chloride) Max. 0.02 %