Tinn(II)sulfat 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Tin(II) sulphate, Tin sulphate, Stannous sulphate
223661000 223665000 223660025
ACRO223661000EA 600 NOK
ACRO223661000 ACRO223665000 ACRO223660025
Tinn(II)sulfat 95%
Tinn(II)sulfat
Formel: O₄SSn
MW: 214,77 g/mol
Smeltepunkt: 360 °C (dec.)
Tetthet: 4,15 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011246
CAS-nummer: 7488-55-3
EINECS: 231-302-2
Merck Indeks: 12,08947
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or lumps
Titration Iodimetric ≥94.0 %