Vinyltriethoxysilane 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Triethoxy(vinyl)silane
174610250 174615000
ACRO174610250EA 280 NOK
ACRO174610250 ACRO174615000
Vinyltriethoxysilane 97%
Vinyltriethoxysilane
Formel: C₈H₁₈O₃Si
MW: 190,31 g/mol
Kokepunkt: 160 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,9 g/cm³
Flash punkt: 34 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009063
CAS-nummer: 78-08-0
EINECS: 201-081-7
FN: 1993
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.0 to 7.0 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %