Vinyltriethoxysilane for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Warning
|
Synonymer:
Triethoxy(vinyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08276.0100
8.08276.0500
8.08276.0100EA
388
NOK
8.08276.0100
8.08276.0500
Vinyltriethoxysilane for syntese, Sigma-Aldrich®
Vinyltriethoxysilane
Formel:
C₈H₁₈O₃Si MW: 190,31 g/mol Kokepunkt: 160 °C (1013 hPa) Tetthet: 0,91 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 34 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00009063 CAS-nummer: 78-08-0 EINECS: 201-081-7 FN: 1993 ADR: 3,II |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 190.31 g/mol |
Boiling Point | 156 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 7 hPa (20 °C) |
Flash Point | 38 °C |
Refractive Index | 1.3966 (25 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.53 - 15 %(V) |
Density | 0.91 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 265 °C |