Vinyltriethoxysilane for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Triethoxy(vinyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08276.0100 8.08276.0500
8.08276.0100EA 388 NOK
8.08276.0100 8.08276.0500
Vinyltriethoxysilane for syntese, Sigma-Aldrich®
Vinyltriethoxysilane
Formel: C₈H₁₈O₃Si
MW: 190,31 g/mol
Kokepunkt: 160 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 34 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009063
CAS-nummer: 78-08-0
EINECS: 201-081-7
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 190.31 g/mol
Boiling Point 156 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7 hPa (20 °C)
Flash Point 38 °C
Refractive Index 1.3966 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.53 - 15 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C