(3-Glycidoksypropyl)trimetoksysilan 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
216540050 216541000 216545000 216540025
ACRO216540050EA 445 NOK
ACRO216540050 ACRO216541000 ACRO216545000 ACRO216540025
(3-Glycidoksypropyl)trimetoksysilan 97%
(3-Glycidoksypropyl)trimetoksysilan
Formel: C₉H₂₀O₅Si
MW: 236,34 g/mol
Kokepunkt: 120 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 0 °C
Tetthet: 1,07 g/cm³
Flash punkt: 122 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005144
CAS-nummer: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA