Metyltriklorsilan 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Trichloro(methyl)silane
127930100 127935000
ACRO127930100EA 375 NOK
ACRO127930100 ACRO127935000
Metyltriklorsilan 98+%
Metyltriklorsilan
Formel: CH₃Cl₃Si
MW: 149,48 g/mol
Kokepunkt: 66 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –77 °C
Tetthet: 1,27 g/cm³
Flash punkt: –15 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000481
CAS-nummer: 75-79-6
EINECS: 200-902-6
FN: 1250
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475226-36
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %