(3-Chloropropyl)trimethoxysilane 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 3-Chloropropyltrimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)propylchloride, Trimethoxy(3-chloropropyl)silane
137280250 137281000 137285000
ACRO137280250EA 405 NOK
ACRO137280250 ACRO137281000 ACRO137285000
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane 98+%
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 198,72 g/mol
Kokepunkt: 195…196 °C (750 mmHg)
Smeltepunkt: -50 °C
Tetthet: 1,07 g/cm³
Flash punkt: 78 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000997
CAS-nummer: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +16° to +20° (20°C, 589 nm) (c=5% in Methanol)