(3-Aminopropyl)trietoksysilan 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Aminopropyltriethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, Geniosil GF 93, Triethoxy(3-aminopropyl)silane
151080050 151081000 151085000 151080025
ACRO151080050EA 500 NOK
ACRO151080050 ACRO151081000 ACRO151085000 ACRO151080025
(3-Aminopropyl)trietoksysilan 99%
(3-Aminopropyl)trietoksysilan
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
MW: 221,37 g/mol
Kokepunkt: 217 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 0,942 g/cm³
Flash punkt: 96 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008207
CAS-nummer: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA