(3-Aminopropyl)trietoksysilan for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 3-Aminopropyltriethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, Geniosil GF 93, Triethoxy(3-aminopropyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21619.0100 8.21619.0500 8.21619.0050
8.21619.0100EA 424 NOK
8.21619.0100 8.21619.0500 8.21619.0050
(3-Aminopropyl)trietoksysilan for syntese, Sigma-Aldrich®
(3-Aminopropyl)trietoksysilan
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
MW: 221,37 g/mol
Kokepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: < –70 °C
Tetthet: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 104 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008207
CAS-nummer: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
FN: 3267
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Molar Mass 221.37 g/mol
Synonyms 3-Aminopropyltriethoxysilane
Chemical Formula (C2H5O)3Si(CH2)3NH2