N-(3-(Trimetoksysilyl)propyl)etylendiamin 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
216531000 216535000
ACRO216531000EA 770 NOK
ACRO216531000 ACRO216535000
N-(3-(Trimetoksysilyl)propyl)etylendiamin 97%
N-(3-(Trimetoksysilyl)propyl)etylendiamin
Formel: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 222,36 g/mol
Kokepunkt: 261…263 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼ 0 °C
Tetthet: 1,03 g/cm³
Flash punkt: 136 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008173
CAS-nummer: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4445 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %