Octyltriethoxysilane 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Triethoxy(octyl)silane, Triethoxyoctylsilane
338080250 338081000
ACRO338080250EA 460 NOK
ACRO338080250 ACRO338081000
Octyltriethoxysilane 97%
Octyltriethoxysilane
Formel: C₁₄H₃₂O₃Si
MW: 276,49 g/mol
Kokepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –40 °C
Tetthet: 0,88 g/cm³
Flash punkt: 120 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00039883
CAS-nummer: 2943-75-1
EINECS: 220-941-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %