(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane 85% tech.
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Trimethoxy(3-mercaptopropyl)silane, 3-(Trimethoxysilyl)propane-1-thiol, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol
174650500 174652500
ACRO174650500EA 805 NOK
ACRO174650500 ACRO174652500
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane 85% tech.
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Formel: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 196,34 g/mol
Kokepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –50 °C
Tetthet: 1,05 g/cm³
Flash punkt: 88 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004901
CAS-nummer: 4420-74-0
EINECS: 224-588-5
FN: 3082
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %