Klorodimetylsilan 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: Dimethylchlorosilane
162840100 162840500 162842500
ACRO162840100EA 325 NOK
ACRO162840100 ACRO162840500 ACRO162842500
Klorodimetylsilan 97%
Klorodimetylsilan
Formel: C₂H₇ClSi
MW: 94.62 g/mol
Kokepunkt: 34.6 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –111 °C
Tetthet: 0.85 g/cm³
Flash punkt: –28 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000495
CAS-nummer: 1066-35-9
EINECS: 213-912-0
FN: 2924
ADR: 3 I
REACH: 01-2119486782-25
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3815 to 1.3855 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %