Dibutyltin oksid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Dibutyltin(IV) oxide, Dibutyloxostannane, Di-n-butyltin oxide, Di-n-butyltin(IV) oxide
179361000 179365000
ACRO179361000EA 540 NOK
ACRO179361000 ACRO179365000
Dibutyltin oksid 98%
Dibutyltin oksid
Formel: C₈H₁₈OSn
MW: 248,94 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Tetthet: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001992
CAS-nummer: 818-08-6
EINECS: 212-449-1
FN: 3146
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Tin (Sn) ≥47 %
Volatile matter ≤0.5 %