Tributyltin hydride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Tri-n-butyltin hydride
215730100 215730500 215732500
ACRO215730100EA 645 NOK
ACRO215730100 ACRO215730500 ACRO215732500
Tributyltin hydride 97%
Tributyltin hydride
Formel: C₁₂H₂₈Sn
MW: 291,06 g/mol
Kokepunkt: 80 °C (,4 mmHg)
Smeltepunkt: ? 0 °C
Tetthet: 1,08 g/cm³
Flash punkt: 40 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009416
CAS-nummer: 688-73-3
EINECS: 211-704-4
FN: 2788
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %