Triethylsilane 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
212920050 212920250 212921000 212925000
ACRO212920050EA 510 NOK
ACRO212920050 ACRO212920250 ACRO212921000 ACRO212925000
Triethylsilane 99%
Triethylsilane
Formel: C₆H₁₆Si
MW: 116.28 g/mol
Kokepunkt: 107…108 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: -156.9
Tetthet: 0.72 g/cm³
Flash punkt: –3 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009018
CAS-nummer: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
FN: 1993
ADR: 3 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %