Difenylsilan 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
329770050 329770250
ACRO329770050EA 760 NOK
ACRO329770050 ACRO329770250
Difenylsilan 97%
Difenylsilan
Formel: C₁₂H₁₂Si
MW: 184.31 g/mol
Kokepunkt: 95…97 °C (13 mmHg)
Tetthet: 0.99 g/cm³
Flash punkt: 98 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003002
CAS-nummer: 775-12-2
EINECS: 212-271-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5780 to 1.5800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %