Antimony(III) bromide 97%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
318400500 318402500
ACRO318400500EA 1750 NOK
ACRO318400500 ACRO318402500
Antimony(III) bromide 97%, ren
Antimony(III) bromide
Formel: Br₃Sb
Kokepunkt: 280 °C
Smeltepunkt: 97 °C
Tetthet: 2,3243 g/cm³ (50 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016317
CAS-nummer: 7789-61-9
EINECS: 232-179-8
FN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,00747
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥96.0 %