Bismut(III)nitratpentahydrat 99.999% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
315150250 315150050 315151000
ACRO315150250EA 1675 NOK
ACRO315150250 ACRO315150050 ACRO315151000
Bismut(III)nitratpentahydrat 99.999% (trace metals basis)
Bismut(III)nitratpentahydrat
Formel: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Kokepunkt: 80 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 30 °C
Tetthet: 2,736 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149157
CAS-nummer: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
FN: 1477
ADR: 5.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystals
Total trace metal impurities ≤0.001 %